Merck
All Photos(1)
127698
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzoic acid
95%, Contains 3- and 4-isomers
Linear Formula:
O2NC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
167.12
Beilstein:
1910632
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
100
próba
95%
forma
powder
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
Zastosowanie
2-Nitrobenzoic acid can function as a growth supplement for Pseudomonas fluorescens strain KU-7.
Opakowanie
5 g in glass bottle
100 g in poly bottle
piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service