Key Documents
151882
Deuterium oxide
99.9 atom % D
Synonim(y):
Heavy water, Water-d2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99.9 atom % D
Poziom jakości
Postać
liquid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
tw
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare trifluoroacetic acid-d by reacting with trifluoroacetic anhydride.
- As a deuteration agent for primary and secondary alcohols at the β-carbon position via H/D exchange reaction in the presence of ruthenium catalyst.
- Along with hexamethyldisilane as a deuterium transfer reagent for alkynes to form (E)-1,2-dideuterioalkenes in the presence of a palladium complex.
Polecane produkty
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.
Powiązane treści
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Spektroskopia NMR wyjaśnia strukturę molekularną i czystość poprzez stany spinu jądrowego w silnym polu magnetycznym.