Merck
183083
Sigma-Aldrich
Dibutyltin(IV) oxide
98%
Synonim(y):
Dibutyloxotin
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.94
Beilstein:
4126243
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
temp. samozapłonu
534 °F
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](=O)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Show Differences
1 of 4
Ta pozycja
290890208930647640
Dibutyltin(IV) oxide 98%
Sigma-Aldrich
183083
Dibutyltin(IV) oxide
Dibutyltin diacetate technical grade
Sigma-Aldrich
290890
Dibutyltin diacetate
Tin(IV) chloride 98%
Sigma-Aldrich
208930
Tin(IV) chloride
Zirconium(IV) chloride anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
647640
Zirconium(IV) chloride
mp
≥300 °C (lit.)
mp
7-10 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
autoignition temp.
534 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Opis ogólny
Dibutyltin(IV) oxide is an organotin compound that is commonly used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis. For instance, it can be used for the formation of carbon-carbon bonds through coupling reactions and in the preparation of esters from carboxylic acids and alcohols. It also finds use in allylation reactions, cycloaddition reactions, and ring-opening polymerizations.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
thymus
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Załącznik XVII do unijnego rozporządzenia REACH (wykaz ograniczeń)
CAS No.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (Przykład T1503).
Przykład
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produkty Aldrich
  • Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
Nie znalazłeś(-aś) tego, czego szukasz?
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.
Poproś o COA
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Qinghui Wang et al.
Carbohydrate research, 342(17), 2657-2663 (2007-09-26)
Regioselective formation of 6-O-acylsucroses and 6,3'-di-O-acylsucroses in one pot with good yields was achieved for the first time by a typical acylation method of sucrose via its dibutylstannylene acetal. Pure monoesters at OH-6 and diesters at OH-6,3' obtained by these
Shao-Min Wang et al.
Steroids, 72(1), 26-30 (2006-12-30)
Dibutyltin oxide (DBTO) was first utilized for the deacetylation of steroid and diterpene esters. The results showed the deprotection of acetylated steroids and diterpenes separately with moderate catalysis dibutyltin oxide in methanol selectively removed part acetyl groups of these substrates
Shao-Min Wang et al.
Carbohydrate research, 346(2), 203-209 (2010-12-28)
The reaction process for the selective deprotection of acetylated glucosides by dibutyltin oxide in methanol is investigated by using methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-d-glucopyranoside as a model substrate with ESIMS and NMR techniques. According to the results, it is inferred that at first
[Experimental toxicity of indium formate and a mixture of indium formate-dibutyltin oxide (90-10) in the rat].
J P Anger et al.
Journal de toxicologie clinique et experimentale, 8(6), 401-418 (1988-11-01)
K Kiyoshima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 37(4), 861-865 (1989-04-01)
4''-O-Acyl-, 4''-O-alkyl- and 4''-deoxy-tylosin derivatives were synthesized using 2'-O-acetyl-3'',4''-O-(dibutyl-stannio)tylosin as a synthetic intermediate. The in vitro biological evaluation showed that the new derivatives were active against macrolide-resistant clinical isolates of bacteria and mycoplasmas, and that they were resistant to hepatic