Przejdź do
221732
Sodium tetraborate
99%
Synonim(y):
Borax, fused
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2B4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-540-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
741 °C (lit.)
density
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium tetraborate (Na2B4O7) can be used as a co-catalyst for the oxidation of alcohols to corresponding carbonyl compounds in greener non-chlorinated solvents in the presence of TEMPO/NaOCl. It is also used as a structure-directing agent as well as a catalyst in the preparation of carbon aerogels using glucose as the carbon precursor.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.063091.063061.06304
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
assay
99%
assay
99.99%
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
741 °C (lit.)
mp
742 °C
mp
742 °C
mp
742 °C
density
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.37 g/cm3 at 20 °C
density
2.37 g/cm3 at 20 °C
density
2.37 g/cm3 at 20 °C
agency
suitable for SM 4500 - NH3
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetraborate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the appearance of Product 221732,  Sodium tetraborate?
    1 answer
    1. This product is a powder. It may be either crystalline or granular.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Do we offer a more water soluble Sodium tetraborate?
    1 answer
    1. Product No. S9640, Sodium tetraborate decahydrate, is soluble in water at 62 mg/mL or 160 mM. If you use hot water you can get a 4.4 M solution.
      Helpful?
  6. Is Product 221732, Sodium tetraborate, soluble in water?
    1 answer
    1. Per the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry this product is slow to dissolve in water and may require heat at 40°C and stirring. We have tested the solubility at 33 mg/mL water.
      Helpful?
  7. Is Product 221732,  Sodium tetraborate, a fused borax?
    1 answer
    1. Yes, Product No. 221732 is a fused borax.