Kluczowe dokumenty
262250
3-Phenylphenol
85%
Synonim(y):
3-Hydroxybiphenyl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
85%
mp
75-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Oc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13H
Klucz InChI
UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)