Wszystkie zdjęcia(2)
302643
Sigma-Aldrich
Trypan Blue
Dye content 60 %
Synonim(y):
Direct blue 14
Wzór liniowy:
C34H24N6O14S4Na4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
960.81
Numer w indeksie barw:
23850
Beilstein:
4360496
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
200
forma
powder
skład
Dye content, 60%
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL
λmax
607 nm
ε (extinction coefficient)
≥60000 at 603-607 nm in methanol at 0.01  g/L
60000 at 603-607 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Gene Information
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Trypan blue has been used as a dye in trypan blue exclusion assay/cell viability assay to detect dead cells.
Opakowanie
25, 100 g in glass bottle
Działania biochem./fizjol.
Trypan blue is a blue acid dye that contains two azo chromophores. It is a large, hydrophilic, tetrasulfonated anionic dye. It is also used to screen the cytotoxic properties of plant extracts. In addition, trypan blue is used for staining epiretinal membranes during vitrectomy surgery.
piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certyfikat analizy
Świadectwo pochodzenia
Lack of Bax Prevents Influenza A Virus-Induced Apoptosis and Causes Diminished Viral Replication
McLean J E, et.al.
Journal of Virology, 83, 8233-8246 (2009)
Role of caspase-10 in the death of acute leukemia cells
Guo W
Oncology Letters, 12, 1623-1629 (2016)
Ocular toxicity study of trypan blue injected into the vitreous cavity of rabbit eyes
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 239, 698-704 (2001)
Thangaraj Parimelazhagan
Pharmacological Assays of Plant-Based Natural Products (2013)
Jeffrey E McLean et al.
Journal of virology, 83(16), 8233-8246 (2009-06-06)
The ectopic overexpression of Bcl-2 restricts both influenza A virus-induced apoptosis and influenza A virus replication in MDCK cells, thus suggesting a role for Bcl-2 family members during infection. Here we report that influenza A virus cannot establish an apoptotic