Kluczowe dokumenty
341169
Zinc phthalocyanine
Dye content 97 %
Synonim(y):
Phthalocyanine zinc salt
About This Item
Polecane produkty
skład
Dye content, 97%
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
λmaks.
701 nm
Energia orbitalna
HOMO 5.17 eV (CV)
LUMO 3.78 eV (CV)
Wydajność urządzenia OPV
ITO/ZnPc:P60 (1:1)/Bphen/Ag
ciąg SMILES
[Zn]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Zn/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Klucz InChI
PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Single-walled carbon nanohorns(SWCNHs) - Find manufacturing, material properties, and applications of carbon nanohorns.
Jednościenne nanorogi węglowe (SWCNHs) - informacje na temat produkcji, właściwości materiałów i zastosowań nanorogów węglowych.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm