Merck
341738
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine B, acid form
laser grade, Dye content 95 %
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H30N2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.67
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
laser grade
Poziom jakości
forma
solid
skład
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
558 nm
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35)
InChI key
IOOMXAQUNPWDLL-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Show Differences
1 of 4
Ta pozycja
S901223016286186
Sulforhodamine B Dye content 75 %
Sigma-Aldrich
230162
Sulforhodamine B
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, 95%
composition
Dye content, ~75%
composition
Dye content, 75%
composition
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
λmax
558 nm
λmax
-
λmax
554 nm
λmax
-
Opis ogólny
Sulforhodamine B (SRB) is a fluorescent protein dye. It was reported that the dye binds itself to the amino acid residues of tricholoroacetic acid fixed cells in mild basic conditions and extracts itself into the solution under mild acidic conditions.
Zastosowanie
pH sensitive of SRB towards it reactivity to living cells renders it useful for scaling drug induced cytotoxicity and cell proliferations. SRB assay was used to monitor the enzymatic activity of living cells.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (Przykład T1503).
Przykład
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produkty Aldrich
  • Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
Nie znalazłeś(-aś) tego, czego szukasz?
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.
Poproś o COA
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
IR-140 Dye content 95 %
Sigma-Aldrich
260932
IR-140
Rhodamine 101 inner salt for fluorescence
Sigma-Aldrich
83694
Rhodamine 101 inner salt
Rhodamine B base Dye content 97 %
Sigma-Aldrich
234141
Rhodamine B base
Trichloroacetic acid ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
T6399
Trichloroacetic acid
Rhodamine 6G suitable for fluorescence, BioReagent
Sigma-Aldrich
83697
Rhodamine 6G
Wieland Voigt
Methods in molecular medicine, 110, 39-48 (2005-05-20)
The sulforhodamine B (SRB) assay was developed by Skehan and colleagues to measure drug-induced cytotoxicity and cell proliferation for large-scale drug-screening applications. Its principle is based on the ability of the protein dye sulforhodamine B to bind electrostatically and pH
Efficacy of 5-FU or Oxaliplatin Monotherapy over Combination Therapy in Colorectal Cancer.
Toloudi M, et al.
Journal of Cancer Therapy, 6(4), 345-345 (2015)
Lindsay N Sanford et al.
Analytical biochemistry, 434(1), 26-33 (2012-11-13)
Accurate control of the sample temperature during thermal cycling is critical for successful polymerase chain reaction (PCR). Direct sensor contact with the reaction is problematic, forcing measurements external to the sample and compromising accuracy during rapid temperature transitions. The widespread
Fujun Han et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 81(6), 532-540 (2012-05-11)
Multiparametric image analysis is highly preferable in revealing complicated biological processes. The multiplexing capability is demanding and is limited by spectral overlap of fluorescent dyes and the number of fluorescent channels available in an imaging platform, especially when both nuclear
Katarzyna Sokołowska et al.
American journal of botany, 99(11), 1745-1755 (2012-11-06)
The picture of how long-distance transport proceeds in trees is still far from being complete. Beside the apoplasmic pathway, transport undoubtedly also takes place within the system of living cells in the secondary xylem and cambial region. Because detailed, thorough
Produkty
Fluorescence Quenching Microscopy: Imaging Two-Dimensional Materials
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
Graphene in Biotechnology
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.