Merck
All Photos(1)
451940
Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl
99 atom % 35Cl
Linear Formula:
Na35Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
57.96
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 35Cl
Poziom jakości
200
mp
801 °C (lit.)
przesunięcie masy
depleted
SMILES string
[Na+].[35Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1/i1+0;
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-XUGDXVOUSA-M
Related Categories
Opakowanie
100, 250 mg in glass insert
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service