Merck
465151
Sigma-Aldrich
Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate
Zaloguj sięto View Organizational & Contract Pricing
Synonim(y):
Bis(β-hydroxyethyl) terephthalate, Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate, Bis(ethylene glycol) terephthalate, Bis(hydroxyethyl) terephthalate, Terephthalic acid diethylene glycol ester
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(CO2CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
Numer WE:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
mp
106-109 °C (lit.)
SMILES string
OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCO
InChI
1S/C12H14O6/c13-5-7-17-11(15)9-1-2-10(4-3-9)12(16)18-8-6-14/h1-4,13-14H,5-8H2
InChI key
QPKOBORKPHRBPS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
492345251891546900
Dioctyl terephthalate ≥96%
Sigma-Aldrich
525189
Dioctyl terephthalate
Polyethylene terephthalate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1546900
Polyethylene terephthalate
mp
106-109 °C (lit.)
mp
−48 °C
mp
−48 °C
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Opis ogólny
Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate belongs to the class of monomers known as diols or glycols. It is widely used to synthesize unsaturated polyester resins, polyethylene terephthalate (PET), and new biocompatible polymer systems. BHET can also be used as a plasticizer in polyester resins and rigid or flexible polyurethanes. Additionally, BHET and its derivatives have also been investigated for their potential use in biomedical applications, including drug delivery and tissue engineering, due to their excellent biocompatibility and mechanical properties.
Zastosowanie
Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate canbe used as a monomer to prepare biodegradable aromatic-aliphatic copolyestersfor sustainable flexible packaging applications. The incorporation of BHET as abuilding block offers a promising approach to enhancing the properties ofbiodegradable plastics and promoting sustainable packaging solutions.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certyfikaty analizy (CoA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Produkty Aldrich
  • Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
Nie znalazłeś(-aś) tego, czego szukasz?
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.
Poproś o COA
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Dimethyl terephthalate for synthesis
Sigma-Aldrich
8.08177
Dimethyl terephthalate
Polyethylene terephthalate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1546900
Polyethylene terephthalate
Plastic additive 27 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002024
Plastic additive 27
Terephthalic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00762
Terephthalic acid
Dimethyl terephthalate purum, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
86440
Dimethyl terephthalate
Yanbo Zhang et al.
International journal of biological macromolecules, 166, 251-258 (2020-10-31)
Hydrothermal degradation was used to pretreat terylene with an aim of noticeably improving the yield of fermentable monomers: terephthalic acid (TPA), mono (2- hydroxyethyl) terephthalic acid (MHET), bis-hydroxyethyl terephthalate (BHET), and ethylene glycol (EG). After 0.5 h of reaction time at
Study on depolymerization of waste polyethylene terephthalate into monomer of bis(2-hydroxyethyl terephthalate
Guoxi Xi, et al.
Polymer Degradation and Stability, 87, 117-120 (2005)
Martin Eckardt et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 36(12), 1882-1894 (2019-09-04)
Linear and cyclic oligomers are unavoidable non-intentionally added substances (NIAS) present in food contact materials made from common polyesters such as polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT) and polyester coatings. Although polyester oligomers can migrate into fats in significant amounts
Makoto Furukawa et al.
ChemSusChem, 11(23), 4018-4025 (2018-10-07)
Enzymatic degradation of poly(ethylene terephthalate) (PET) is promising because this process is safer than conventional industrial approaches. Recently, a cationic PET hydrolase (PETase) was identified from Ideonella sakaiensis. Pre-incubation of a low-crystallinity PET film with anionic surfactants prior to initiating
Uschara Thumarat et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 120(5), 491-497 (2015-04-26)
This study described the genetic map of tandem genes (est1 and est119) encoding cutinase-type polyesterases in Thermobifida alba AHK119 and comparison of wild type and mutant enzymes of Est1 and Est119. Two genes were independently and constitutively expressed. The activity