Merck
590592
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) chloride
purified by sublimation, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Hafnium tetrachloride, Tetrachlorohafnium
Wybierz wielkość
5 G
933,00 zł
25 G
3380,00 zł
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
933,00 zł
25 G
3380,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HfCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 190 °C)
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
oczyszczone przez
sublimation
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Hafnium(IV) chloride can be used as a catalyst:
  • To synthesize α-aminophosphonates via the one-pot three-component reaction of aldehyde, amine, and phosphite.[1]
  • For the conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural in ionic liquids.[2]
  • For parallel synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles from N-substituted phenylenediamines and aldehydes.[3]
It can also be used as:
  • A precursor to prepare hafnium oxide nanoparticles via sol-gel method.[4]
  • A starting material to synthesize bulky guanidinato hafnium(iv) chloridecomplexes.[5]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Activated carbon supported hafnium (IV) chloride as an efficient, recyclable, and facile removable catalyst for expeditious parallel synthesis of benzimidazoles
Xiao-Chong Peng, et al.
Catalysts, 10, 436-436 (2020)
Catalytic conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural by Hafnium (IV) chloride in ionic liquids
Zehui Zhang, et al.
Starch, 64, 770-775 (2012)
Hafnium oxide nanoparticles synthesized via sol-gel route for an efficient detection of volatile organic compounds at room temperature
Anamitra Chattopadhyay and Jhasaketan Nayak
Materials Science in Semiconductor Processing, 139 , 106336-106336 (2022)
Highly efficient synthesis of ?-aminophosphonates catalyzed by hafnium(IV) chloride
Xiao-Chuan Li, et al.
Tetrahedron Letters, 57, 1782-1785 (2016)
Synthesis and crystal structures of bulky guanidinato zirconium (IV) and hafnium (IV) chloride complexes
Cameron Jones, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 42, 866-870 (2012)