Wszystkie zdjęcia(1)
690600
Sigma-Aldrich
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[(9R)-6′-methoxy-9-cinchonanyl]thiourea
≥90.0%
Synonim(y):
epi-N-Quinidyl-N′-bis(3,5-trifluoromethyl)phenylthiourea, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-{(R)(6-methoxy-4-quinolinyl)-[(2R,4S,5R)-5-vinyl-1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-2-yl]methyl}thiourea
Empirical Formula (Hill Notation):
C29H28F6N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.61
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
100
próba
≥90.0% (HPLC)
≥90.0%
forma
lumps
SMILES string
COc1ccc2nccc([C@@H](NC(=S)Nc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4CC5CCN4C[C@@H]5C=C)c2c1
InChI
1S/C29H28F6N4OS/c1-3-16-15-39-9-7-17(16)10-25(39)26(22-6-8-36-24-5-4-21(40-2)14-23(22)24)38-27(41)37-20-12-18(28(30,31)32)11-19(13-20)29(33,34)35/h3-6,8,11-14,16-17,25-26H,1,7,9-10,15H2,2H3,(H2,37,38,41)/t16-,17-,25+,26+/m0/s1
InChI key
IQMKPBFOEWWDIQ-ZRJNXXGPSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The product is a cinchona-alkaloid-derived, bifunctional catalyst containing a thiourea group at position 9.
Zastosowanie
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[(9R)-6′-methoxy-9-cinchonanyl]thiourea may be used to catalyze the formation of optically active Mannich adducts from stable N-carbamate amido sulfones via enantioselective Mannich reaction.
Highly enantioselective conjugate addition of nitromethane to chalcones using bifunctional cinchona organocatalysts
Opakowanie
250 mg in glass bottle
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Cechy i korzyści
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[(9R)-6′-methoxy-9-cinchonanyl]thiourea as an organocatalyst has the following advantages over transition-metal catalysis:
  • Lower toxicity
  • Lower costs
  • Air and moisture stability for simple reaction setup
piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Certyfikat analizy
Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).
Świadectwo pochodzenia
Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).
Więcej dokumentów
Ceny i zamawianie
The growing role of organocatalysis in asymmetric synthesis.
Aldrichimica Acta, 44(1), 16-16 (2011)
Asymmetric Mannich reactions with in situ generation of carbamate-protected imines by an organic catalyst.
Song J, et al.
Organic Letters, 9(4), 603-606 (2007)
Urea- and thiourea-substituted cinchona alkaloid derivatives as highly efficient bifunctional organocatalysts for the asymmetric addition of malonate to nitroalkenes: inversion of configuration at C9 dramatically improves catalyst performance.
Séamus H McCooey et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(39), 6367-6370 (2005-09-02)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.