Merck
708860
Sigma-Aldrich
Potassium hydride
in paraffin
Zaloguj sięto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Synonim(y):
Potassium monohydride
Wzór liniowy:
KH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.11
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
SMILES string
[K]
InChI
1S/K.H
InChI key
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
21581360377P1767
Potassium hydride in paraffin
Sigma-Aldrich
708860
Potassium hydride
Potassium hydride 30 wt % dispersion in mineral oil
Sigma-Aldrich
215813
Potassium hydride
Potassium hydroxide tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
60377
Potassium hydroxide
Potassium hydroxide ≥85% KOH basis, pellets, white
Sigma-Aldrich
P1767
Potassium hydroxide
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Opis ogólny
Potassium hydride is a strong base and hydride donor to Lewis acids. It is generally employed in organic reactions like deprotonation, rearrangement, and elimination reactions. It is also used as a reducing agent to reduce hindered boranes and borates to substituted borohydrides.
Zastosowanie
Potassium hydride in paraffin can be used as a base in:
  • Wittig reaction of various aldehydes with high Z selectivity.
  • Williamson ether synthesis to prepare substituted ethers from alcohols.
  • Polymerization of ethylene oxide to yield polyethylene glycols.
Właściwości fizyczne
Melting point of paraffin used to prepare mixture is ~55-65 °C
piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu °F
No data available
Temperatura zapłonu °C
No data available
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Produkty Aldrich
  • Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
Nie znalazłeś(-aś) tego, czego szukasz?
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.
Poproś o COA
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Potassium chunks (in mineral oil), 98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
244864
Potassium
L-Selectride® solution 1.0 M in THF
Sigma-Aldrich
178497
L-Selectride® solution
Potassium tert-butoxide reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
156671
Potassium tert-butoxide
Hexamethyldisilazane reagent grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
440191
Hexamethyldisilazane
Synthesis of heterobifunctional polyethylene glycols: Polymerization from functional initiators
Vojkovsky T, et al.
Polymer, 105(27), 72-78 (2016)
Potassium Hydride
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2007)
Potassium hydride in paraffin: a useful base for Williamson ether synthesis
Huang H, et al.
Tetrahedron Letters, 51(27), 3545-3546 (2010)
Potassium hydride in paraffin: A useful base for organic synthesis.
Taber DF and Nelson CG
The Journal of Organic Chemistry, 71(23), 8973-8974 (2006)
Mayumi Tada et al.
The European journal of neuroscience, 39(11), 1720-1728 (2014-01-11)
Calcium imaging of individual neurons is widely used for monitoring their activity in vitro and in vivo. Synthetic fluorescent calcium indicator dyes are commonly used, but the resulting calcium signals sometimes suffer from a low signal-to-noise ratio (SNR). Therefore, it