Merck
711209
Sigma-Aldrich
Molybdenum(IV) oxide
97%
Synonim(y):
Molybdenum dioxide
Wzór liniowy:
MoO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.94
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
forma
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: molybdenum
gęstość
6.47 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mo]=O
InChI
1S/Mo.2O
InChI key
QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Show Differences
1 of 4
Ta pozycja
267856M0753804169
Molybdenum(IV) oxide 97%
Sigma-Aldrich
711209
Molybdenum(IV) oxide
Molybdenum(VI) oxide ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
267856
Molybdenum(VI) oxide
Molybdenum(VI) oxide ReagentPlus®, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
M0753
Molybdenum(VI) oxide
Molybdenum(IV) sulfide nanopowder, 90 nm diameter (APS), 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
804169
Molybdenum(IV) sulfide
form
powder
form
powder
form
crystals
form
nanopowder
density
6.47 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: molybdenum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: molybdenum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: molybdenum
reaction suitability
-
application(s)
battery manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (Przykład T1503).
Przykład
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produkty Aldrich
  • Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
Nie znalazłeś(-aś) tego, czego szukasz?
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.
Poproś o COA
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Tungsten(VI) oxide powder, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204781
Tungsten(VI) oxide
Molybdenum(IV) sulfide powder, <2 μm, 98%
Sigma-Aldrich
234842
Molybdenum(IV) sulfide
Molybdenum(V) chloride anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis (excluding W)
Sigma-Aldrich
642452
Molybdenum(V) chloride
Nickel(II) oxide nanopowder, <50 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
637130
Nickel(II) oxide
Niobium(V) oxide 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203920
Niobium(V) oxide
Ding Zhou et al.
Nature communications, 5, 4716-4716 (2014-09-03)
Porous graphene, which features nano-scaled pores on the sheets, is mostly investigated by computational studies. The pores on the graphene sheets may contribute to the improved mass transfer and may show potential applications in many fields. To date, the preparation
Produkty
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Advances in materials have often been led by the development of new synthetic methods that provide control over size, morphology and structure. The preparation of materials in a scalable and continuous manner is critical when development moves beyond lab-scale quantities.