Merck
All Photos(1)
740950
Sigma-Aldrich
Solketal methacrylate
50 wt. % in dichloromethane, contains ~280 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(s):
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl methacrylate, GMAK, Glycerine-1-methacrylate acetone ketal, SMA
Empirical Formula (Hill Notation):
C10H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
Poziom jakości
100
zawiera
~280 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
stężenie
50 wt. % in dichloromethane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438
gęstość
1.153 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-7(2)9(11)12-5-8-6-13-10(3,4)14-8/h8H,1,5-6H2,2-4H3
InChI key
JPFPDGRVRGETED-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu °F
81.0 °F
Temperatura zapłonu °C
27.2 °C
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service