Przejdź do
B1252
Boron trifluoride-methanol solution
14% in methanol
Synonim(y):
BF3 methanol, BF3MeOH, Boron Trifluoride - Methanol Complex, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol complex, Borontrifluoride methanol, Trifluoroborane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BF3 · MeOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.85
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3611499
Concentration:
12-16% (titration by NaOH), 14% in methanol
Form:
liquid
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: boron
concentration
12-16% (titration by NaOH), 14% in methanol
density
0.859 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Boron trifluoride-methanol (BF-M) is an esterification reagent. BF-M is a powerful acidic catalyst for the esterification of the fatty acids. It easily cleaves acetylated dyes resulting in free amino groups. BF-M catalyzed trans esterification of vegetable oils forms biodiesel.
Application
Used in the deactylation of acetanilides.It is also used to study the synthesis of amino group containing cyanine dyes of different types and to prepare fatty acid methyl esters.
Packaging
Bottle with screw-cap closure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1571613482161626
description
14% in methanol
description
~10% (~1.3 M), derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
description
50% w/w in methanol
description
12.5-15.5% BF3 basis
concentration
14% in methanol, 12-16% (titration by NaOH)
concentration
~10% (~1.3 M)
concentration
49-53% ( by NaOH, titration), 50% w/w in methanol
concentration
12.5-15.5% boron trifluoride
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.859 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 20 °C
density
1.203 g/mL at 25 °C
density
0.859 g/mL at 25 °C
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: boron
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: boron, reagent type: Lewis acid
reaction suitability
reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst, core: boron
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review