Merck
All Photos(1)
L010000
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
Synonym(s):
Cyanomethane, Methyl cyanide, ACN, Ethyl nitrile
Linear Formula:
CH3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
41.05
Beilstein:
741857
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
200
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
typ
for DNA synthesis
forma
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
warunki przechowywania
dry at room temperature
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
współczynnik refrakcji
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Opis ogólny
Acetonitrile is a wash solution, containing anhydrous acetonitrile (water content <30 ppm), is used as the overall wash solvent following each step in the synthesis cycle.
Opakowanie
4×4 L in glass bottle
piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu °F
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu °C
2.0 °C - closed cup
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service