Merck
All Photos(1)
N22908
Sigma-Aldrich
3-Nitropropionic acid
97%
Linear Formula:
O2N(CH2)2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
119.08
Beilstein:
1759889
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
100
próba
97%
forma
crystals
mp
68-70 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
SMILES string
OC(CC[N+]([O-])=O)=O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
InChI key
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Działania biochem./fizjol.
Excitotoxin shown to cause brain lesions similar to those of Huntington′s disease.
piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service