W217018
synthetic
FG
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.320
2.49 (vs air)
71 mmHg ( 20 °C)
≥99.5% (GC)
liquid
960 °F
10.1 %
n20/D 1.379 (lit.)
80 °C (lit.)
−87 °C (lit.)
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
flavors and fragrances
see Safety & Documentation for available documents
no known allergens
ethereal
CC(CC)=O
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
1 of 4
Ta pozycja | W217012 | 02469 | 34861-M |
---|---|---|---|
grade FG, Halal, Kosher | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade analytical standard | grade - |
agency meets purity specifications of JECFA | agency follows IFRA guidelines | agency - | agency - |
vapor density 2.49 (vs air) | vapor density 2.49 (vs air) | vapor density 2.49 (vs air) | vapor density 2.49 (vs air) |
assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.7% |
refractive index n20/D 1.379 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) |
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 1
30.2 °F - closed cup
-1 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (Przykład T1503).
Przykład
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Jak znaleźć numer partii/serii dla COA
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.