Przejdź do
Z108812
Zerostat anti-static instrument
keeps film, glass, and plasticware dust and lint-free
Synonim(y):
Static Eliminator
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103512
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene)
packaging
pkg of 1 ea
size
~4 in. × 6 in.
weight
4.9 oz
General description
The Zerostat 3 prevents charged particles from "flying" around during weighing or transfer, and keeps film, glass, and plasticware dust and lint-free. It incorporates the latest development with a unique ′Piezo Crystal′ device which has been proven worldwide in neutralizing static electricity found in a variety of items located in the laboratory.
This versatile instrument is portable and does not require batteries, electrical power supply or refills. Life expectancy is 50,000+ squeeze cycles (handle action).
Each Zerostat 3 comes with a test ion-indicator to confirm that the unit is working properly.
NOTE: The crystal can be affected by moisture. This is not permanent and can be reversed by drying. To get the best from the unit it should be stored in a dry environment (desiccate would be ideal or just over packed with some silica gel for 1 or 2 days). As soon as the crystal has dried the unit should work again.
Legal Information
Disclaimer
CAUTION! DO NOT USE IN AN EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE ENVIRONMENT.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PL800ASSPIEUPL800ASSPIUKZ744036
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
weight
4.9 oz
weight
2 lb
weight
2 lb
weight
2 lb
size
~4 in. × 6 in.
size
-
size
-
size
-
material
body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene)
material
electrode (Thoriated tungsten)
material
electrode (Thoriated tungsten)
material
electrode (Thoriated tungsten)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Z108812-1EA04061835575268