Kluczowe dokumenty
Z676195
Plum saline eyewash refill
pkg of 500 mL
Synonim(y):
Roztwór soli fizjologicznej do przemywania oczu, Sterylna sól fizjologiczna do płukania
Wybierz wielkość
1 EA
85,30 zł
85,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
85,30 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
85,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Plum
Opis ogólny
A bottle containing a 0.9% sterile sodium chloride solution. The bottle can be used alone or as a refill for eyewash stations. The bottle is provided with an ergonomic eyecup, dust cap and clear instructions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)