Przejdź do
700045P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
6α-hydroxy-5α-cholestane-d7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H41O2D7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.71
MDL number:
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
>99% (TLC)
Form:
powder
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg), pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7 is a deuterated B-ring substituted sterol.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-1mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700055P700046P700119P
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
7α,24(R/S)-dihydroxycholesterol-d7, powder
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg), pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700055P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (700055P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700046P-1mg), pkg of 1 × 5 mg (700046P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700119P-1mg)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 700119P
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)