Przejdź do
BL3H1F1C9471
BLD Pharmatech
4-Amino-1-methylpiperidine
Synonim(y):
1-methyl-4-piperidinylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
90,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
103,50 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
117,00 zł
25 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
135,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD3037-1G
90,00 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Inchi Key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-1-methylpiperidine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)