Przejdź do zawartości
Merck

BL3H1F1C958B

BLD Pharmatech Co., Ltd.

Sodium 4-(3,6-bis(diethylamino)xanthylium-9-yl)benzene-1,3-disulfonate

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych

Wybierz wielkość

5 G
25,88 zł
10 G
41,40 zł
25 G
93,15 zł
100 G
357,07 zł
500 G
915,98 zł

Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD306284-5G

25,88 zł


Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.


Wybierz wielkość

Zmień widok
5 G
25,88 zł
10 G
41,40 zł
25 G
93,15 zł
100 G
357,07 zł
500 G
915,98 zł

About This Item

Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.66
Numer MDL:

Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD306284-5G

25,88 zł


Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.

Iupac Name

sodium 4-(3,6-bis(diethylamino)xanthylium-9-yl)benzene-1,3-disulfonate

Inchi Code

1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1

Klucz InChI

SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M

temp. przechowywania

Inert atmosphere,Room Temperature

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: Deep yellow red - Red-brown - Dark green - Black

Product Link

http://www.bldpharm.com/products/3520-42-1.html
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Piktogramy

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements

MSDS

https://file.bldpharm.com/static/upload/prosds/bldsds/307/SDS-BD306284.pdf


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej