Merck
ENAH30469962
Enamine
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Synonim(y):
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-12(2,3)13-7-9-5-4-6-10(8-13)11(9)14/h9-11,14H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
COOVPSNCROLCRH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)