Merck
All Photos(3)
1.00029
Supelco
Acetonitrile
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Synonym(s):
Cyanomethane, Methyl cyanide, ACN, Ethyl nitrile
Linear Formula:
CH3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Numer indeksu EC:
200-835-2
Poziom jakości
100
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
linia produktu
LiChrosolv®
próba
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temp. samozapłonu
524 °C
973 °F
granice wybuchowości
16 %
technique(s)
LC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
pozostałość po odparowaniu
≤1.0 mg/L
kolor
APHA: ≤10
przepuszczalność
191 nm, ≥25%
195 nm, ≥85%
200 nm, ≥96%
215 nm, ≥98%
230 nm, ≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
Opis ogólny
LiChrosolv hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/APCI - positive and negative mode). Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionization efficiency. The packaging material has been improved to meet LC-MS quality requirements perfectly.
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Informacje prawne
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu °F
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu °C
2.0 °C - closed cup
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service