Merck
All Photos(1)
8.20894
Sigma-Aldrich
Nitromethane
for synthesis
Synonym(s):
Nitromethane, Mononitromethane, Nitrocarbol
Empirical Formula (Hill Notation):
CH3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
61.04
Numer MDL:
Numer indeksu EC:
200-876-6
Poziom jakości
200
ciśnienie pary
36.4 hPa ( 20 °C)
próba
≥98% (GC)
forma
liquid
siła działania
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
7.3-63.0 % (v/v)
pH
6.4 (20 °C, 0.6 g/L in H2O)
tw
101.2 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
temp. przejścia
flash point 35.6 °C
rozpuszczalność
105 g/L
gęstość
1.14 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identity (IR): conforms
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu °F
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu °C
35 °C - closed cup
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Quality
Enter Lot Number to search for Certificate of Quality (COQ).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service