Wszystkie zdjęcia(1)
8.43443
Sigma-Aldrich
Heptafluorobutyric acid
for synthesis
Synonim(y):
Heptafluorobutyric acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C4HF7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.04
Numer MDL:
Numer indeksu EC:
206-786-3
Poziom jakości
200
ciśnienie pary
13.3 hPa ( 25 °C)
próba
≥98.0% (acidimetric)
pH
1 (20 °C in H2O)
tw
121 °C/1013 mbar
mp
-17.5 °C
gęstość
1.65 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Certyfikat analizy
Świadectwo pochodzenia