Przejdź do
HX0302
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
EC Index Number:
203-777-6
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
Assay:
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Grade:
ACS reagent
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
n-heksan 95%, Meets ACS Specifications GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤5 ppm Benzene (C6H6)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Test (n-heksan): 95% min
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98,5% min
Benzen (C6H6): 5ppm max
Kolor (APHA): 10 max
Pozostałość po odparowaniu: 0,001% max
Postać: Klarowna ciecz
Związki siarki (jako S): 0.005% max
Tiofen: Aby przejść test
Rozpuszczalny w wodzie miareczkowalny kwas: 0.0003meq/g max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heksan 95%
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)