SCT122
GelRed® Nucleic Acid Stain 10000X DMSO
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Synonim(y):
Fluorescent DNA gel stain
Wybierz wielkość
747,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 sierpnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
747,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 sierpnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
metody
PCR: suitable
metoda wykrywania
fluorometric
1 of 4
Ta pozycja | SCT123 | SCT121 | SCT124 |
---|---|---|---|
technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Opis ogólny
The dye is noncytotoxic and non-mutagenic at concentrations well above the working concentrations used in gel staining. GelRed successfully passed environmental safety tests in compliance with CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization, under which GelRed is not classified as hazardous waste.
Spectral Properties
Absorbance: Standard Transilluminator (302 or 312 nm)
Emission: Ethidium Bromide, SYBR or GelStar Filter
Zastosowanie
Cell Culture
Live Cell Dye
Jakość
Spectral Properties
Absorbance: Standard Transilluminator (302 or 312 nm)
Emission: Ethidium Bromide, SYBR or GelStar Filter
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)