Wszystkie zdjęcia(1)
03690
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Synonim(y):
EDTA disodium salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid disodium salt, EDTA-Na2
Wzór liniowy:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.21
Beilstein:
3822669
Numer MDL:
eCl@ss:
39030907
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
200
klasa czystości
for molecular biology
linia produktu
BioUltra
forma
liquid
stężenie
~0.5 M in H2O
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
współczynnik refrakcji
n20/D 1.363
pH
8.0±0.2
ślady kationów
Al: ≤10 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorpcja
cut-off at 268 nm
λ
neat
absorpcja UV
λ: 280 nm Amax: ≤0.25
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions.
Zastosowanie
Ethylenediaminetetraacetic acid solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used in a study to help elucidate the role of antigen retrieval in immunostaining of ethanol-fixed smears. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has also been used in a study to assess the uptake and release of biotin-labeled fluorescein (b-FITC) as well as immobilization of biotin-labeled glucose oxidase (b-GOx) to the polyelectrolyte microcapsules with an avidin-poly(styrene sulfonate) (PSS) membrane.
piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Certyfikat analizy
Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).
Świadectwo pochodzenia
Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).
Więcej dokumentów
Ceny i zamawianie
Des R Richardson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(22), 6510-6521 (2006-10-27)
There has been much interest in the development of iron (Fe) chelators for the treatment of cancer. We developed a series of di-2-pyridyl ketone thiosemicarbazone (HDpT) ligands which show marked and selective antitumor activity in vitro and in vivo. In
Lucienne Tritten et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(7), e2971-e2971 (2014-07-18)
Filarial nematodes cause chronic and profoundly debilitating diseases in both humans and animals. Applications of novel technology are providing unprecedented opportunities to improve diagnosis and our understanding of the molecular basis for host-parasite interactions. As a first step, we investigated
R Masterson et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 14(12), 2807-2813 (2014-11-13)
ABO incompatible living donor renal transplantation (ABOi) can achieve outcomes comparable to ABO compatible transplantation (ABOc). However, with the exception of blood group A2 kidneys transplanted into recipients with low titer anti-A antibody, regimens generally include antibody removal, intensified immunosuppression
null
Derek K Chu et al.
The Journal of experimental medicine, 211(8), 1657-1672 (2014-07-30)
Eosinophils natively inhabit the small intestine, but a functional role for them there has remained elusive. Here, we show that eosinophil-deficient mice were protected from induction of Th2-mediated peanut food allergy and anaphylaxis, and Th2 priming was restored by reconstitution
Protokoły
Enzymatic Assay of Ficin (EC 3.4.22.3)
This procedure may be used for all Ficin products.