Merck
15209
Supelco
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, contains 10% TMCS, 98% (excluding TMCS)
Synonim(y):
BSTFA + TMCS
Slide 1 of 1
Wybierz wielkość
5 ML
251,00 zł
10 X 1 ML
1160,00 zł
25 ML
1200,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.40
Beilstein:
2050024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
derivatization grade (GC derivatization)
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (excluding TMCS, GC)
98% (excluding TMCS)
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
9.0-11.0% TMCS
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.97 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Klucz InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1523815222155195
assay
≥97.5% (excluding TMCS, GC), 98% (excluding TMCS)
assay
≥98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC), 99% (excluding TMCS)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
-
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
density
0.97 g/mL (lit.)
density
0.97 g/mL (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Opis ogólny
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane has found application to be used in gas chromatography (GC) and mass-spectrometry (MS).[1] It can also be used in HPLC- electrochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine and?8-oxo-guanine.[2]
Zastosowanie
  • Oznaczanie Δ(9)-tetrahydrokannabinolu, 11-nor-karboksy-Δ(9)-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu w ludzkim osoczu i moczu po spożyciu komercyjnego oleju kannabidiolowego...: W niniejszym badaniu wykorzystano N,O-Bis(trimetylosililo)trifluoroacetamid z trimetylochlorosilanem do derywatyzacji w celu zwiększenia czułości i dokładności wykrywania kannabinoidów w próbkach biologicznych. Metoda ta ma kluczowe znaczenie dla toksykologii sądowej i badań klinicznych, dostarczając wiarygodnych danych do analizy kannabinoidów (Papoutsis et al., 2024).
  • Wpływ degradacji lipidów na jakość odcisków palców na wystrzelonych nabojach do broni palnej...: Badania te wykorzystują N,O-bis(trimetylosililo)trifluoroacetamid z trimetylochlorosilanem do badania degradacji lipidów i jej wpływu na jakość odcisków palców na nabojach do broni palnej. Odkrycia te mają kluczowe znaczenie dla kryminalistyki, w szczególności dla poprawy metod zabezpieczania i analizy śladów linii papilarnych (Goulart et al., 2023).
  • Zanieczyszczenia budzące nowe obawy: Procedury sililowania, ocena stabilności pochodnych sililowych i związana z nimi niepewność pomiaru...: W artykule oceniono zastosowanie N,O-bis(trimetylosililo)trifluoroacetamidu z trimetylochlorosilanem w procedurach sililowania do analizy środowiskowej. Badanie ocenia stabilność i niepewność pomiaru pochodnych sililowych, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnego monitorowania zanieczyszczeń środowiska (Ljoncheva et al., 2023).
  • Badanie przesiewowe kwasów organicznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)...: W badaniach wykorzystano N,O-bis(trimetylosililo)trifluoroacetamid z trimetylochlorosilanem w procesie derywatyzacji do badań przesiewowych kwasów organicznych. Metoda ta jest istotna dla diagnostyki klinicznej, zapewniając niezawodne podejście do wykrywania zaburzeń metabolicznych (Scott et al., 2022).
  • Czuła, niezawodna metoda oznaczania naturalnych i syntetycznych hormonów w wodach powierzchniowych i ściekach za pomocą ciągłej ekstrakcji do fazy stałej, chromatografii gazowej i spektrometrii mas: W pracy przedstawiono metodę wykorzystującą N,O-bis(trimetylosililo)trifluoroacetamid z trimetylochlorosilanem do wykrywania hormonów w próbkach środowiskowych. Ta niezawodna metoda jest niezbędna do monitorowania jakości wody i wykrywania związków zaburzających gospodarkę hormonalną (Chafi i Ballesteros, 2022).
Inne uwagi
The position of the silyl groups has not been unequivocally established. It has been referred to as both N,N and N,O.
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metabolism of arachidonate through NADPH-dependent oxygenase of renal cortex.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 78 (12), 7375-7378 (1981)
DNA oxidation matters: the HPLC-electrochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine and 8-oxo-guanine.
Helbock H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95 (1), 288-293 (1998)
Hidenori Matsukami et al.
The Science of the total environment, 493, 672-681 (2014-07-06)
Chlorinated and non-halogenated organophosphorus flame retardants (OPFRs) including tris(2-chloroisopropyl) phosphate (TCIPP), diethylene glycol bis(di(2-chloroisopropyl) phosphate) (DEG-BDCIPP), triphenyl phosphate (TPHP), and bisphenol A bis(diphenyl phosphate) (BPA-BDPP) have been used increasingly as alternatives to polybrominated diphenyl ethers and other brominated flame retardants.
Laura Degani et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(6), 1695-1704 (2015-01-19)
The possibility of successfully applying a common GC-MS procedure for identification in one step of all types of dyes from plants of unknown origin and from historical objects is particularly attractive due to the high separation efficiency of the capillary
Minghua Nie et al.
The Science of the total environment, 487, 785-791 (2013-12-25)
The occurrence and multi-phase distribution of six environmental estrogen compounds were investigated in a drinking water reservoir area by analyzing estrogens in suspended particulate matter (SPM), filtrate (conventional dissolved phase, <1 μm), permeate (truly soluble phase, <1 kDa) and retentate
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs