15222
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Polecane produkty
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Postać
liquid
jakość
LiChropur™
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
tw
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Klucz InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs