Merck
16911
Supelco
Hydrogen peroxide solution
30 % (w/w), for ultratrace analysis
Zaloguj sięto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Empirical Formula (Hill Notation):
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
Beilstein:
3587191
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
for inorganic trace analysis
for ultratrace analysis
Poziom jakości
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
forma
liquid
okres trwałości
~5 yr
stężenie
25-35%
30 % (w/w)
gęstość
1.11 g/mL at 20 °C
ślady anionów
bromide (Br-): ≤10 μg/kg
chloride (Cl-): ≤25 μg/kg
fluoride (F-): ≤1000 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤250 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 μg/kg
ślady kationów
Ag: ≤0.01 μg/kg
Al: ≤0.2 μg/kg
As: ≤0.05 μg/kg
Au: ≤0.01 μg/kg
B: ≤0.3 μg/kg
Ba: ≤0.05 μg/kg
Be: ≤0.01 μg/kg
Bi: ≤0.01 μg/kg
Ca: ≤2 μg/kg
Cd: ≤0.01 μg/kg
Ce: ≤0.01 μg/kg
Co: ≤0.01 μg/kg
Cr: ≤0.05 μg/kg
Cs: ≤0.01 μg/kg
Cu: ≤0.05 μg/kg
Dy: ≤0.01 μg/kg
Er: ≤0.01 μg/kg
Eu: ≤0.01 μg/kg
Fe: ≤0.2 μg/kg
Ga: ≤0.01 μg/kg
Gd: ≤0.01 μg/kg
Ge: ≤0.01 μg/kg
Hf: ≤0.01 μg/kg
Hg: ≤0.1 μg/kg
Ho: ≤0.01 μg/kg
In: ≤0.01 μg/kg
Ir: ≤0.01 μg/kg
K: ≤0.5 μg/kg
La: ≤0.01 μg/kg
Li: ≤0.01 μg/kg
Lu: ≤0.01 μg/kg
Mg: ≤0.2 μg/kg
Mn: ≤0.01 μg/kg
Mo: ≤0.01 μg/kg
N: ≤2000 μg/kg
Na: ≤0.5 μg/kg
Nb: ≤0.01 μg/kg
Nd: ≤0.01 μg/kg
Ni: ≤0.05 μg/kg
Os: ≤0.05 μg/kg
Pb: ≤0.1 μg/kg
Pd: ≤0.01 μg/kg
Pr: ≤0.01 μg/kg
Pt: ≤0.1 μg/kg
Rb: ≤0.01 μg/kg
Re: ≤0.01 μg/kg
Rh: ≤0.01 μg/kg
Ru: ≤0.01 μg/kg
Sb: ≤0.02 μg/kg
Sc: ≤0.05 μg/kg
Se: ≤0.05 μg/kg
Sm: ≤0.01 μg/kg
Sn: ≤0.01 μg/kg
Sr: ≤0.01 μg/kg
Tb: ≤0.01 μg/kg
Te: ≤0.01 μg/kg
Th: ≤0.01 μg/kg
Ti: ≤0.1 μg/kg
Tl: ≤0.01 μg/kg
Tm: ≤0.01 μg/kg
U: ≤0.01 μg/kg
V: ≤0.01 μg/kg
W: ≤0.02 μg/kg
Y: ≤0.01 μg/kg
Yb: ≤0.01 μg/kg
Zn: ≤0.2 μg/kg
Zr: ≤0.01 μg/kg
SMILES string
OO
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
H10099532114211
Hydrogen peroxide solution 30 % (w/w), for ultratrace analysis
Supelco
16911
Hydrogen peroxide solution
Hydrogen peroxide solution ≥30%, for trace analysis
Supelco
95321
Hydrogen peroxide solution
Water ACS reagent, for ultratrace analysis
Supelco
14211
Water
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
-
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
-
concentration
25-35%, 30 % (w/w)
concentration
30 % (w/w) in H2O
concentration
≥30%
concentration
-
density
1.11 g/mL at 20 °C
density
1.110 g/cm3
density
1.11 g/mL at 20 °C
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤10 μg/kg, chloride (Cl-): ≤25 μg/kg, fluoride (F-): ≤1000 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤250 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤25 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 μg/kg
anion traces
-
anion traces
bromide (Br-): ≤0.05 mg/kg, chloride (Cl-): ≤0.05 mg/kg, fluoride (F-): ≤1 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤0.5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
anion traces
bromide (Br-): ≤1 μg/kg, chloride (Cl-): ≤1 μg/kg, fluoride (F-): ≤1 μg/kg, iodide (I-): ≤1 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg, nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Produkty Aldrich
  • Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
Nie znalazłeś(-aś) tego, czego szukasz?
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.
Poproś o COA
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Arpád Dobolyi et al.
Brain structure & function, 220(1), 135-151 (2013-10-03)
SUCLA2 encodes the ATP-forming β subunit (A-SUCL-β) of succinyl-CoA ligase, an enzyme of the citric acid cycle. Mutations in SUCLA2 lead to a mitochondrial disorder manifesting as encephalomyopathy with dystonia, deafness and lesions in the basal ganglia. Despite the distinct
Shoichi Iriguchi et al.
Blood, 125(2), 370-382 (2014-10-29)
Although overexpression of T-bet, a master transcription factor in type-1 helper T lymphocytes, has been reported in several hematologic and immune diseases, its role in their pathogenesis is not fully understood. In the present study, we used transgenic model mice
Esther P M Tjin et al.
Cancer immunology research, 2(6), 538-546 (2014-06-05)
In this study, we investigated a large series of immune (escape) markers, relevant to T-cell function, as potential biomarkers for clinical outcome following immunotherapy. We retrospectively studied the expression of immune (escape) markers in metastatic melanoma tissues of 27 patients
Osamu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 538-543 (2015-01-13)
The purpose of the present study was to investigate the role of glutathione peroxidase 4 (GPx4) in conjunctival epithelial cells. An immortalized human conjunctival epithelial cell line was used. Cells were transfected with catalase, GPx1, GPx4, SOD1, SOD2, or control
Martin Augsten et al.
Cancer research, 74(11), 2999-3010 (2014-04-09)
Cancer-associated fibroblasts (CAF) stimulate tumor growth and metastasis. Signals supporting CAF function are thus emerging as candidate therapeutic targets in the tumor microenvironment. The chemokine CXCL14 is a potent inducer of CAF protumorigenic functions. This study is aimed at learning