Wszystkie zdjęcia(3)
278475
Sigma-Aldrich
2-Propanol
anhydrous, 99.5%
Synonim(y):
IPA, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, Isopropyl alcohol
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
200
klasa czystości
anhydrous
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
próba
99.5%
forma
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
zanieczyszczenia
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
tw
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (completely)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-Propanol may be used as a solvent in the preparation of cyclic ureas by reacting carbon dioxide with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2). It may also be used as an alternate precursor to acetone for synthesizing methyl isobutyl ketone.
Opakowanie
100, 12×100 mL in Sure/Seal™
1, 6×1, 2 L in Sure/Seal™
20 L in Pure-Pac™ 2
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Inne uwagi
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MicroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Informacje prawne
Pure-Pac is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu °F
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu °C
12.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certyfikat analizy
Świadectwo pochodzenia
One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol
Di Cosimo JI, et al
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)
Qing-Fei Yin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1206, 69-80 (2014-09-23)
Most of mRNAs and well-characterized long noncoding RNAs are shaped with 5' cap and 3' poly(A) tail. Thereby, conventional transcriptome analysis typically involved the enrichment of poly(A)+ RNAs by oligo(dT) selection. However, accumulated lines of evidence suggest that there are
Fabrication and characterization of electrospun titania nanofibers
Chandrasekar R, et al.
J. Mater. Sci., 44(5), 1198-1205 (2009)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)