Merck
33731
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%
Zaloguj sięto View Organizational & Contract Pricing
Synonim(y):
TCA
Wzór liniowy:
Cl3CCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.39
Beilstein:
970119
Numer WE:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
gęstość pary
<1 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 51 °C)
Próba
≥99.5%
zanieczyszczenia
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% water insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.01% (as SO4)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.62 (lit.)
tw
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
gęstość
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Trichloroacetic acid (TCA) is a chlorinated acetic acid. It is one of the major metabolite of trichloroethylene (TCE).
Zastosowanie
Trichloroacetic acid may be used for the quantification of inorganic phosphorus in various biological samples (serum, urine and stool ash solutions). It may be used for the elimination of acid-soluble and lipid phosphorous during the quantitative estimation of deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid and phosphoproteins in animal tissues. 10% trichloroacetic acid may be employed for the preparation of radioactive proteins.
Traditionally used to precipitate protein. Has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. Used as decalcifier and fixative in microscopy.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certyfikaty analizy (CoA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Problemy? Prosimy o kontakt Pomoc techniczna dla wsparcia
Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Produkty Aldrich
  • Jeśli znajdziesz numer partii taki jak TO09019TO, wprowadź numer partii 09019TO bez pierwszych dwóch liter.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak 05427ES-021, wprowadź numer partii 05427ES bez kodu wypełnienia -021.
  • Jeśli znajdziesz numer partii z kodem wypełnienia takim jak STBB0728K9, wprowadź numer partii STBB0728 bez kodu wypełnienia K9.
Nie znalazłeś(-aś) tego, czego szukasz?
W niektórych przypadkach COA może nie być dostępny online. Jeśli podczas wyszukiwania nie udało się znaleźć COA, można o niego poprosić.
Poproś o COA
A method for the determination of desoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, and phosphoproteins in animal tissues.
G SCHMIDT et al.
The Journal of biological chemistry, 161, 83-89 (1945-01-01)
Solubility of albumin in alcohol after precipitation by trichloroacetic acid: a simplified procedure for separation of albumin.
J R DEBRO et al.
Nature, 178(4541), 1067-1067 (1956-11-10)
A microcolorimetric method for the determination of inorganic phosphorus.
H H TAUSSKY et al.
The Journal of biological chemistry, 202(2), 675-685 (1953-06-01)
S L Herren-Freund et al.
Toxicology and applied pharmacology, 90(2), 183-189 (1987-09-15)
Trichloroethylene (TCE) has previously been shown to be carcinogenic in mouse liver when administered by daily gavage in corn oil. The metabolism of TCE results, in part, in the formation of trichloroacetic acid (TCA) as a major metabolite and dichloroacetic
Ying Wang et al.
Diabetes, 63(8), 2643-2655 (2014-03-13)
After diabetes, the heart has a singular reliance on fatty acid (FA) for energy production, which is achieved by increased coronary lipoprotein lipase (LPL) that breaks down circulating triglycerides. Coronary LPL originates from cardiomyocytes, and to translocate to the vascular