Kluczowe dokumenty
807796
Cyrene™
BioRenewable, DMF and NMP Substitute
Synonim(y):
Dihydrolevoglucosenone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
: 0.5% using Water (by Karl Fischer)
bp
227 °C
mp
-18 °C
gęstość
1.25 g/mL
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
O1[C@H]2OC[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Klucz InChI
WHIRALQRTSITMI-UJURSFKZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cyrene is a biobased dipolar, safe for end-of-life disposal, decomposing into CO2 and H2O. It is an aprotic alternative to common solvents that are of environmental concern. Cyrene™ is an alternative for many solvents classified by REACH as Substances of Very High Concern (SVHC), such as N-Methylpyrrolidone (NMP) and N,N-Dimethylformamide (DMF).
Zastosowanie
1. Dispersive ability for graphene solutions.
2. Alternative to DMF in the synthesis of metal-organic frameworks.
3. Organic synthesis:
- Cacchi-type annulation
- Synthesis of urea
- HATU Amide Coupling - Replacement for DMF in amide and dipeptide coupling reactions.
- Suzuki-Miyaura coupling reaction.
- Sonogashira coupling reaction.
- Reductive homocoupling reaction.
Cechy i korzyści
- 99% biodegradation in 28 days
- Stable during incineration
- Not mutagenic or genotoxic
- ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
- Made from Renewable Resource − Cellulose
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).