Przejdź do
900682
Water
suitable for mass spectrometry (MS) and UHPLC
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
6 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
NACRES:
NA.05
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
mass spectrometry (MS): suitable
Bp:
100 °C (lit.)
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Water, for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
grade
HPLC grade
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
form
liquid
shelf life
limited shelf life,expiry date on the label
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
application(s)
PFAS testing
food and beverages
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Water is used as a solvent for UHPLC-MS with the following advantages:        
  • Highest solvent purity for low detection limits.       
  • Extremely low MS baseline noise.       
  • Exemplary lot-to-lot reproducibility.       
  • Minimal trace metals.        
  • Microfiltered (0.2 μm).
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.03728142111.00473
Water for UHPLC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03728
Water
Water for ultratrace analysis, ACS reagent
Supelco
14211
Water
Water for inorganic trace analysis Suprapur®
Supelco
1.00473
Water
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
-
grade
HPLC grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
PFAS testing
general analytical
application(s)
sample preparation
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. Are there conductivity values available for this type of water?
    1 answer
    1. This product is not tested for conductivity. Should this parameter be of interest or required for use, please see product 00612. A link to the product page as well as a link to a sample Certificate of Analysis are below.
      00612 Product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/00612
      Sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF745793.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers