Merck
901759
Sigma-Aldrich
AquaMet
Synonim(y):
chlorek (4-((4-etylo-4-metylopiperazyn-1-ium-1-ylo)metylo)-1,3-dimesitylimidazolidyn-2-yloideno)dichloro(2-izopropoksybenzylideno)rutenu(II)
Wybierz wielkość
100 MG
616,00 zł
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
616,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H55Cl3N4ORu
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
803.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
901814901755775258
AquaMet
901759
AquaMet
UltraCat ≥95%
901814
UltraCat
nitro-Grela ≥95%
901755
nitro-Grela
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Zastosowanie
AquaMet jest wysoce aktywnym katalizatorem metatezy olefin w wodzie. Katalizator może być stosowany w metatezie substratów nierozpuszczalnych w wodzie w ′′klasycznych′′ rozpuszczalnikach organicznych oraz w reakcjach w cieczach jonowych.
Informacje prawne
Sprzedawany we współpracy z Apeiron Synthesis, Inc. Ilości badawcze wynoszą 100 g / klienta / rok. W przypadku ilości przekraczających limit badawczy prosimy o kontakt z dostawcą pod adresem www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)