Merck
901784
Sigma-Aldrich
Nitro-grela 1st generation
≥95%
Synonim(y):
Dichloro(2-izopropoksy-5-nitrofenylometyleno)(tricykloheksylofosfina)ruten(II)
Slide 1 of 1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44Cl2NO3PRu
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
645.60
Kod UNSPSC:
12352202
Pozwól nam pomóc
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
dostępność
available only in USA
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nitro-grela 1. generacji jest dobra do metatezy olefin w reakcjach en-yn.
Informacje prawne
Sprzedawany we współpracy z Apeiron Synthesis, Inc. Ilości badawcze wynoszą 100 g / klienta / rok. W przypadku ilości przekraczających limit badawczy prosimy o kontakt z dostawcą pod adresem www.apeiron-synthesis.com.
PCT/EP2003/011222
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)