Merck
901787
Sigma-Aldrich
nitro-Grela-I2
≥95%
Synonim(y):
(1,3-dimesitylimidazolidyno-2-ylideno)dijodo(2-izopropoksy-5-nitrobenzylideno)ruten(II)
Slide 1 of 2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H37I2N3O3Ru
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
854.52
Kod UNSPSC:
12352101
Pozwól nam pomóc
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nitro-Grela-I2 jest bardzo dobrym katalizatorem mRCM (makrocyklizacji) i tworzenia małych/średnich pierścieni. Katalizator ten jest również bardzo dobry do CM (metatezy krzyżowej) terminalnych olefin typu 1 i jest zalecany do CM z substratami zawierającymi niezabezpieczone alkohole. Uwaga: nitro-Grela-I2 jest mniej wrażliwy na zanieczyszczenia niż nitro-Grela.
Informacje prawne
Sprzedawany we współpracy z Apeiron Synthesis, Inc. Ilości badawcze wynoszą 100 g / klienta / rok. W przypadku ilości przekraczających limit badawczy prosimy o kontakt z dostawcą pod adresem www.apeiron-synthesis.com.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)