A7431
Agarose
BioReagent, Molecular Biology, Wide range/Standard 3:1
Synonim(y):
3,6-anhydro-α-L-galakto-β-D-galaktan
Wybierz wielkość
1410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
Przejdź do
1410,00 zł
pochodzenie biologiczne
algae (marine)
Poziom jakości
klasa czystości
Molecular Biology
linia produktu
BioReagent
Formularz
powder
metody
electrophoresis: suitable
EEO
≤0.13
mp
≤90 °C
temp. przejścia
gel point 32.5-38 °C (4% gel)
siła żelu
≥1200 g/cm2 (4% gel)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.15%
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase, NICKase, none detected
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Klucz InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
1 of 4
Ta pozycja | A9539 | A2790 | A6877 |
---|---|---|---|
form powder | form powder | form powder | form powder |
gel strength ≥1200 g/cm2 (4% gel) | gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) | gel strength - | gel strength ≥1000 g/cm2 (1.0% gel) |
EEO ≤0.13 | EEO 0.09-0.13 | EEO ≤0.15 | EEO 0.16-0.19 |
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line - |
grade for molecular biology | grade for molecular biology | grade for molecular biology | grade for molecular biology |
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Zawartość siarczanów - używana jako wskaźnik czystości, ponieważ siarczan jest główną obecną grupą jonową.
Wytrzymałość żelu - siła, którą należy przyłożyć do żelu, aby spowodować jego pęknięcie.
Punkt żelowania - temperatura, w której wodny roztwór agarozy tworzy żel podczas chłodzenia. Roztwory agarozy wykazują histerezę w przejściu od cieczy do żelu - to znaczy, że ich temperatura żelowania nie jest taka sama jak temperatura topnienia.
Elektroendosmoza (EEO) - ruch cieczy przez żel. Grupy anionowe w żelu agarozowym są przytwierdzone do matrycy i nie mogą się poruszać, ale dysocjujące przeciwne kationy mogą migrować w kierunku katody w matrycy, powodując EEO. Ponieważ ruch elektroforetyczny biopolimerów odbywa się zwykle w kierunku anody, EEO może zakłócać separację z powodu konwekcji wewnętrznej.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)