CROSS04NC
Zeitfuchs Cross-Arm Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
Size 4, Nom. Constant 0.1, Range 20 to 100 cSt, (non certified)
NACRES:
NA.24
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Wyróżniony przemysł
Cleaning Products
Cosmetics
Flavors and Fragrances
Food and Beverages
Personal Care
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Opis ogólny
This is the non certified version of this viscometer. If you wish to order a certifed viscometer, please refer to the corresponding product CROSS04UKC
Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Social Media
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Research. Development. Production.
We are a leading supplier to the global Life Science industry with solutions and services for research, biotechnology development and production, and pharmaceutical drug therapy development and production.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
Reproduction of any materials from the site is strictly forbidden without permission.