Merck
S9430
Sigma-Aldrich
SYBR® Green I nucleic acid gel stain
greener alternative
10,000 × in DMSO
Synonim(y):
728 zielony barwnik żelowy, Barwnik DNA, bezpieczniejsza bejca żelowa
Wybierz wielkość
0.5 ML
2910,00 zł
1 ML
5340,00 zł
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.5 ML
2910,00 zł
1 ML
5340,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.52
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solution
Poziom jakości
zastosowanie
1.0 mL sufficient for 100 mini-gels
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10,000 × in DMSO
metody
PCR: suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
SYBR® Green I is a proprietary asymmetrical cyanine dye, which is used to detect nucleic acids. It consists of a N-alkylated benzothiazolium or benzoxazolium ring system, that is joined by a monomethine bridge to a pyridinium or quinolinium ring system.[1] SYBR Green I binds to the minor groove of dsDNA and is excited at a wavelength of 480 nm. It has a peak fluorescence emission of 520 nm.[2]
Zastosowanie
SYBR® Green I nucleic acid gel stain has been used for:
  • the quantification of dsDNA[3]
  • to stain DNA in polymerase chain reaction (PCR)[4]
  • for comet assay technique[5]
  • to assess spermatozoon membrane integrity[6]
  • for visual inspection of DNA amplified by loop-mediated isothermal amplification (LAMP)[7]
  • as a fluorescent dye in flow cytometry[8]
  • real-time quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT-PCR) for staining reverse-transcribed cDNA[8]
Cechy i korzyści
  • An ultrasensitive stain for post-electrophoresis staining of dsDNA in agarose or polyacrylamide gels
  • It can also detect ssDNA and RNA in denaturing agarose/formaldehyde and polyacrylamide/urea gels without any pre-washing steps
  • It is less mutagenic than ethidium bromide in Ames tests
  • It provides 50-100 times greater detection sensitivity than ethidium bromide for oligonucleotides
  • Useful for many applications with a limited amount of DNA
  • The binding of SYBR® Green I to DNA does not inhibit the activity of many common restriction endonucleases, including Hind III and EcoR I
  • Removal of this stain in-gel digestion and ligation techniques is not needed
  • SYBR Green I is a greener alternative product to ethidium bromide for staining
Przechowywanie i stabilność
Store the product at –20 °C. The diluted Staining Solution may be stored, protected from light, either at 2–8 °C for several weeks or at room temperature for 3–4 days.
Informacje prawne
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Advances in Clinical Chemistry (2005)
Comparison between Flow Cytometry, Microscopy, and Lactate Dehydrogenase-Based Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Plasmodium falciparum Drug Susceptibility Testing under Field Conditions
Charles J. Woodrow
Journal of Clinical Microbiology (2015)
Model of vitamin and mineral deficiency for toxicological research: Apoptosis activity under conditions of CCL4 intoxication
Tyshko NV and Shestakova SI
Toxicology Reports, 6, 151-154 (2019)
Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) and Real-Time
Multiplex PCR for the Simultaneous Detection of Plant Viruses
V. Pallas
Methods in Molecular Biology (2009)
Muhammad Zaeem Noman et al.
The Journal of experimental medicine, 211(5), 781-790 (2014-04-30)
Tumor-infiltrating myeloid cells such as myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) and tumor-associated macrophages (TAMs) form an important component of the hypoxic tumor microenvironment. Here, we investigated the influence of hypoxia on immune checkpoint receptors (programmed death [PD]-1 and CTLA-4) and their
Produkty
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protokoły
SeqPlex DNA Amplification Kit enables NGS from small or degraded DNA quantities for whole genome amplification.
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
Zestaw SeqPlex DNA Amplification Kit umożliwia NGS z małych lub zdegradowanych ilości DNA w celu amplifikacji całego genomu.
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
Zobacz wszystko
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Does Millipore Sigma offer SAFE Red loading dye?
    1 answer
    1. SAFE Red loading dye is not offered by Millipore Sigma.
      Helpful?
  2. What is the molarity of this product?
    1 answer
    1. This product is a 10,000X concentrated solution suitable to prepare 10L of staining solution for in-gel staining of DNA and RNA. The specific concentration is considered proprietary. Published working concentrations for solutions of Sybr Green I range from 0.5 - 1.0 ug/ml. The molecular weight as published by Chebi, is 509.74 g/mol. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/282/803/s9430pis-ms.pdf
      Please see the link below to review the Chebi profile:
      https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:51461
      chebi file
      https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:51461 MW 509.74
      Science direct
      https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/sybr-green-i
      'working' concentration 0.5 - 1.0 ug/ml
      Helpful?
  3. Will Product S9430, SYBR® Green I nucleic acid gel stain, stain DNA that contains deaza-G modified nucleotides in place of guanisine?
    1 answer
    1. Product S9430, SYBR® Green I nucleic acid gel stain, will poorly stain DNA containing deaza-G modified nucleotides in place of guanisine.  A way around this issue would be to use a mixture of deaza-G modified nucleotides with guanisine.  This will allow for better staining.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.