Merck
T9159
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
TCA
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.39
Beilstein:
970119
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.22
gęstość pary
<1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 51 °C)
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.0%
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.03%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.62 (lit.)
tw
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
gęstość
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trichloroacetic acid (TCA) is an important metabolic product of trichloroethylene (TCE) metabolism.
Zastosowanie
Trichloroacetic acid has been used:
  • for protein precipitation
  • as a component in the extract solution used for the measurement of malondialdehyde and glutathione
  • to precipitate the transfected and treated cells in [3H]-thymidine incorporation assay
Traditionally used to precipitate protein. Has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. Used as decalcifier and fixative in microscopy.
Działania biochem./fizjol.
TCA might act as a carcinogen, targeting liver. It might be used as an acid decalcifying agent. TCA helps in nuclear staining.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapid analysis of total plasma homocysteine by tandem mass spectrometry
Tuschl K, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 351(1-2), 139-141 (2005)
Circulating fibrocytes stabilize blood vessels during angiogenesis in a paracrine manner
Li J, et al.
The American Journal of Pathology, 184(2), 556-571 (2014)
Histophatologic Techniques (2006)
Analysis of malondialdehyde, chlorophyll proline, soluble sugar, and glutathione content in Arabidopsis seedling
Zhang Z and Huang R
Bio-protocol, 3, e817-e817 (2013)
Bo Chen et al.
Translational stroke research, 10(1), 91-103 (2018-03-24)
The transient receptor potential melastatin 4 (TRPM4) channel has been suggested to play a key role in the treatment of ischemic stroke. However, in vivo evaluation of TRPM4 channel, in particular by direct channel suppression, is lacking. In this study