Wszystkie zdjęcia(3)
306576
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide
pellets, semiconductor grade, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
‘Caustic soda’
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
200
klasa czystości
semiconductor grade
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
próba
99.99% trace metals basis
forma
pellets
zastosowania
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<1% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu °F
Not applicable
Temperatura zapłonu °C
Not applicable
Certyfikat analizy
Świadectwo pochodzenia
Chemoselective, solvent-free aldol condensation reaction.
Raston CL and Scott JL.
Green Chemistry, 22(2), 49-52 (2000)
Silvio Carrettin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 696-697 (2002-07-18)
Glycerol is oxidised to glyceric acid with 100% selectivity using either 1% Au/charcoal or 1% Au/graphite catalyst under mild reaction conditions (60 degrees C, 3 h, water as solvent).
Determination of specific surface area of colloidal silica by titration with sodium hydroxide.
Sears Jr GW.
Analytical Chemistry, 28(12), 1981-1983 (1956)
M A Roberts et al.
Analytical chemistry, 69(11), 2035-2042 (1997-06-01)
This report describes a UV laser photoablation method for the production of miniaturized liquid-handling systems on polymer substrate chips. The fabrication of fluid channel and reservoir networks is accomplished by firing 200 mJ pulses from an UV excimer laser at
Kinetics of sodium borohydride direct oxidation and oxygen reduction in sodium hydroxide electrolyte: Part I. BH4- electro-oxidation on Au and Ag catalysts.
Chatenet M, et al.
Electrochimica Acta, 51(25), 5459-5467 (2006)