Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 169,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
169,00 zł
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1.33 hPa ( 865 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5%
form
solid
impurities
acidity or alkalinity, complies, ≤0.0001% hexacyanoferrate(II), ≤0.001% total nitrogen (N), ≤0.005% free acid (as HCl), ≤0.005% free alkali (as NaOH), ≤0.005% in water insoluble matters, ≤0.01% Mg, alkaline earth metals (as Ca)
loss
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤30 mg/kg, iodide (I-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.2 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤3 ppm (by ICP-OES)
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?