Merck
All Photos(3)
360473
Sigma-Aldrich
2-Butanone
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(s):
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Linear Formula:
C2H5COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
Beilstein:
741880
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
200
gęstość pary
2.49 (vs air)
ciśnienie pary
71 mmHg ( 20 °C)
próba
≥99.0%
forma
liquid
temp. samozapłonu
960 °F
granice wybuchowości
10.1 %
zanieczyszczenia
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0025%
kolor
APHA: ≤15
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
tw
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu °F
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu °C
-3 °C - closed cup
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service