Przejdź do
41640
Dimethyl sulfoxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC)
Synonim(y):
DMSO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
570,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% water
evapn. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.), 18-20 °C
density
1.10 g/mL (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a polar solvent.[1] DMSO activated by electrophile (oxalyl chloride) has been used to oxidize various alcohols (primary, secondary, allylic, benzylic, hindered and bicyclic). Carbonyl compounds are formed as reaction products. It has been proposed as an alternate solvent for methyl cellosolve for use in ninhydrin reaction, due to its high stability.[2]
Application
  • Modification of gelatin by reaction with 1,6-diisocyanatohexane.: This study focuses on the modification of biopolymers using chemical agents, which could be relevant in contexts where DMSO is used as a reaction solvent ( Bertoldo et al., 2007).
  • Characterization of O-acetyl-(4-O-methylglucurono)xylan isolated from birch and beech.: This research characterizes specific wood-derived xylans, potentially enhancing understanding of such biopolymers when dissolved in DMSO for analytical studies ( Teleman et al., 2002).
Other Notes
Use as reagent in synthesis
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?