Wszystkie zdjęcia(1)
494437
Sigma-Aldrich
Methanol
BioReagent, ≥99.93%
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer EC:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.05
Poziom jakości
100
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
opis
gradient analysis <= 0.005 254nm
linia produktu
BioReagent
próba
≥99.93%
forma
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% (water)
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
kolor
APHA: <10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
tw
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 203 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Szukasz podobnych produktów? Visit Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries. It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions. Shape-selective zeolite-assisted transformation of methanol to C2-C10 hydrocarbons has been studied. MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol. A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions. Low water content, minimal residue and clean UV spectra are the special characteristics of this solvent. It can be utilized for biotechnological processes like protein sequencing, peptide and oligonucleotide synthesis.
Zastosowanie
Methanol has been used to fix resolved protein bands on sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) gel.
Opakowanie
1, 2 L in Sure/Seal™
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu °F
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu °C
9.7 °C - closed cup
Certyfikat analizy
Wprowadź numer partii, aby wyszukać certyfikat analizy (COA).
Świadectwo pochodzenia
Wprowadź numer partii, aby wyszukać świadectwo pochodzenia (COO).
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
Hong Jiang et al.
Current protocols in chemical biology, 4(1), 19-34 (2012-11-29)
Poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs) play important roles in various biological processes, including DNA repair, transcriptional regulation, mitosis, and RNA processing. PARP inhibitors are in clinical trials for treating human cancers. Understanding the biological function of PARPs will be important to fully